Stampa…
Clamps
Fornitore: USBECK Laborgeräte
2510 2520 2530
241-7317EA 11.4 EUR
241-7317 241-0252 241-0253
Clamps
Morsetti Clamp per uso generico
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • With rod (Ø 10 mm)
  • One jaw in V-shape
Lunghezza: 250 mm