Stampa…
Pinze a catena
Fornitore: USBECK Laborgeräte
2830 2831 2832
241-2016EA 47.9 EUR
241-2016 241-7416 241-0261
Pinze a catena
Morsetti Clamp per uso generico
Zinco pressofuso nichelato. Per fissare becher in vetro, matracci, recipienti di reazione e altri recipienti da laboratorio a strutture di supporto.
  • Con staffa rivestita in sughero
  • Regolabile, con catena rivestita in gomma
  • Senza morsetto a croce della struttura di supporto