Stampa…
Morsetti
Fornitore: VWR Collection
241-0013EA 338 EUR
241-0013 241-0020
Morsetti
Morsetti Clamp per uso generico
Lega di alluminio Laboral
  • Le ganasce rotonde sono ricoperte in vinile per non danneggiare i pezzi afferrati
  • Con vite a testa zigrinata di facile uso per il bloccaggio