Stampa…
Pinze per burette
Fornitore: USBECK Laborgeräte
2841 2842
241-7451EA 23.9 EUR
241-7451 241-7452
Pinze per burette
Morsetti Clamp per uso generico
Zinco pressofuso nichelato. Per il fissaggio semplice e sicuro di burette.
  • Con morsetto per il fissaggio ad aste per stativo
  • Apertura 0 - 40 mm
  • Per la protezione delle burette, le branche sono rivestite di plastica