Stampa…
Pinze
Fornitore: VWR Collection
241-0023EA 176 EUR
241-0023 241-0037
Pinze
Morsetti Clamp per uso generico
In acciaio inox. Pinze robuste e di facile utilizzo.
  • Ganasce a regolazione indipendente, altezza ganasce 16 e 25 mm
  • Con due viti a testa zigrinata di facile uso per regolare le ganasce mobili indipendentemente l'una dall'altra