Stampa…
Pinze
Fornitore: USBECK Laborgeräte
2540 2550 2560 2570
241-7314EA 11.5 EUR
241-7314 241-7315 241-7316 241-0254
Pinze
Morsetti Clamp per uso generico
Pressofuse in zinco, verniciate a polvere.
  • Le ganasce delle pinze sono ricoperte con uno strato di sughero per non danneggiare i pezzi afferrati
  • Senza morsetto a croce per il fissaggio al supporto
  • Con viti ad alette per un serraggio facile e rapido