Stampa…
Pinze per burette
Fornitore: KARTELL
139 140
241-2020EA 32.3 EUR
241-2020 241-2021
Pinze per burette
Morsetti Clamp per uso generico
PP, bianco, infrangibile. Per il fissaggio rapido e sicuro di burette.
  • Con dispositivo per il fissaggio su aste con Ø di 8 - 14 mm
  • Dispositivo di chiusura con inserti di gomma e molla di acciaio inossidabile
  • Ottima leggibilità della scala graduata della buretta