Stampa…
Aghi e anse per inoculo, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
251586 253287 253988 254399 254410 254437
734-2137EA 423 EUR
734-2137 734-2138 734-2139 734-2140 710-2508 710-2509
Aghi e anse per inoculo, Nunc™
Spatole e aghi Anse e aghi per inoculo
In PS, sterili. Monouso, inoculo semplice, superficie dell'ansa liscia.
  • Conformi agli standard per trattamento semiquantitativo dei campioni
  • Superficie trattata per una migliore adesione del campione
  • Atossiche