Stampa…
VWR®, Anse e aghi per inoculo, monouso
Fornitore: VWR Collection
612-9358EA 87.3 EUR
612-9358
VWR®, Anse e aghi per inoculo, monouso
Spatole e aghi Anse e aghi per inoculo
PS, sterile. Questi circuiti garantiscono una bagnatura costante e un trasferimento completo del liquido. Disponibili rigidi o flessibili e dotati di bordi lisci per evitare di graffiare la superficie del supporto.
  • Sterilizzato a raggi gamma
  • Codice colore
  • Albero esagonale per una facile movimentazione
Informazioni per l'ordine: Fornito con un certificato di calibrazione in ogni scatola.