Stampa…
Cell scraper per colture cellulari Falcon®
Fornitore: Corning
353085 353086 353087 353089
734-0385EA 295 EUR
734-0385 734-0386 734-0387 734-1111
Cell scraper per colture cellulari Falcon®
Cell scraper
Manico in PS, lama in TPE. Progettati per assicurare la massima accessibilità alle aree di crescita di vari tipi di recipienti per colture cellulari.
  • Il manico in PS goffrato assicura una maggiore rigidità per un miglior controllo durante l'operazione di distacco e recupero delle cellule
  • La lama in TPE estremamente duttile può essere orientata in diverse angolazioni per coprire l'intera superficie di crescita cellulare
Informazioni per l'ordine: Supplied individually wrapped in peel-open packages.