Stampa…
VWR®, Colonne per cromatografia flash
Fornitore: VWR Collection
554-0265EA 218 EUR
554-0265 554-3536
VWR®, Colonne per cromatografia flash
Colonne cromatografiche
Resistente a tutti i solventi.
  • Consente il caricamento di campioni liquidi o solidi
  • Compressione assiale della silice: nessun volume morto