Stampa…
Cestello per il trasporto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
7130-0010 7134-0010
139-3110EA 46.8 EUR
139-3110 215-8118
Cestello per il trasporto, Nalgene®
Trasportatori Contenitori per trasporto
Ruotando la bocchetta è possibile passare uniformemente da nebulizzazione a spruzzatura a getto.
  • Resistenza chimica ottimale
  • Resistenti a temperature fino a 120 °C
  • Struttura rigida con 2 comparti a tenuta di liquidi
Colour: bianco.