Stampa…
Portabottiglie di sicurezza, Safepak®
Fornitore: VWR Chemicals
332493FEA 71.1 EUR
332493F 332497J
Portabottiglie di sicurezza, Safepak®
Trasportatori Portabottiglie
Questi recipienti trattengono le fuoriuscite di prodotti chimici ed essendo trasparenti consentono di esaminare le condizioni e il contenuto del flacone interno senza aprirlo. I Safepak® sono progettati per l'uso con vetro BDH e bottiglie Safebreak.
In HDPE.
  • Trattengono le fuoriuscite dalle bottiglie
  • Per la conservazione e il trasporto in sicurezza di prodotti chimici
  • Buona resistenza termica