Stampa…
VWR®, Calibri Digitali
Fornitore: VWR Collection
819-0012EA 147 EUR
819-0012 819-0013
VWR®, Calibri Digitali
Calibri
In acciaio inossidabile; durata della batteria circa 10000 ore.
  • Il corpo ergonomico e il rullo a frizione azionabile dal pollice velocizza le letture
  • Maxi-display digitale, facile da leggere
  • Acciaio resistente all'umidità e alla polvere
Il pulsante di azzeramento azzera immediatamente le ganasce chiuse e resetta qualsiasi punto di riferimento. È anche possibile impostare lo zero variabile in misurazioni intermedie per leggere le differenze senza effettuare calcoli.
Peso: 255 g.
Informazioni per l'ordine: Un certificato con numero di serie ISO 17025 è fornito da un laboratorio di calibrazione accreditato A2LA per indicare la tracciabilità dello strumento a standard di riferimento  NIST.