Stampa…
Burette con azzeramento automatico, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3640-0010 3640-0025 3640-0050
612-2583EA 202 EUR
612-2583 612-2584 612-2585
Burette con azzeramento automatico, Nalgene®
Burette
In acrilico trasparente, punta in PMP, rubinetto e tappo in TFE, bottiglia in LDPE con chiusura a vite in PP, tubo in PVC da 1 m.
  • Resistenti a basi e acidi minerali diluiti, tranne HF e NH₄OH
  • Non adatte a alcool e solventi organici
Resistenti, eccellenti per uso generico, in scuole, laboratori industriali e sul campo.
ASTM E287
Certificazioni: ASTM E287