Stampa…
Burette, rubinetto diritto, Schellbach
Fornitore: HIRSCHMANN
3110160 3110170 3110175 3110260 3110270 3110275
612-3533EA 62.9 EUR
612-3533 612-3534 612-3536 612-3537 612-3538 612-3539
Burette, rubinetto diritto, Schellbach
Burette
DURAN®, classe B.
  • Calibrate per scolamento 'Ex'
  • Graduazione blu, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certificazioni: A norma DIN EN ISO 385