Stampa…
Burette, rubinetto diritto, Schellbach
Fornitore: HIRSCHMANN
3140160 3140170 3140175 3140260 3140270 3140275 3140360 3140370 3140375
612-9811EA 79.3 EUR
612-9811 612-9812 612-9813 612-3552 612-3553 612-3554 612-5757 612-5758 612-5759
Burette, rubinetto diritto, Schellbach
Burette
In vetro DURAN®, classe AS.
  • Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
  • Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali, graduazioni blu
Lunghezza: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 385