Stampa…
Burette, modello Pellet, rubinetto laterale e intermedio
Fornitore: HIRSCHMANN
3520175 3520375
612-9926EA 315 EUR
612-9926 612-3604
Burette, modello Pellet, rubinetto laterale e intermedio
Burette
DURAN®, vetro borosilicato ambrato, classe B.
  • Calibrato per scolamento (Ex)
  • Linee corte in corrispondenza delle principali graduazioni; graduazione di colore bianco
  • Azzeramento automatico, rubinetto di scarico laterale con maschio in PTFE e rubinetto intermedio
DIN EN ISO 385
Certificazioni: DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: Fornite con flacone in vetro da 2 litri.