Stampa…
Burette automatiche, modello Pellet senza rubinetto intermedio, Schellbach, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
22521 22522 22523
612-5402EA 298 EUR
612-5402 612-5403 612-5404
Burette automatiche, modello Pellet senza rubinetto intermedio, Schellbach, BLAUBRAND®
Burette
In vetro borosilicato 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
  • Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
  • Azzeramento automatico, rubinetto con valvola a spillo in PTFE, senza rubinetto intermedio
DIN EN ISO 385
Certificazioni: DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: certificato di lotto incluso. Burette disponibili su richiesta anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS.