Stampa…
Burette, rubinetto dritto, Azlon®
Fornitore: SciLabware
BDH112T BDH118T
612-0348EA 76.1 EUR
612-0348 612-0349
Burette, rubinetto dritto, Azlon®
Burette
In acrilico, con rubinetti in PMP/PE, classe B.
  • Graduazioni stampate con precisione a norma ISO 385 classe B
  • Ottima resistenza per diverse soluzioni acquose diluite (eccetto ammoniaca e acido fluoridrico), non idonee per l'uso con etanolo o solventi organici
  • Per utilizzo con mano destra o sinistra
Struttura in acrilico per assicurare resistenza e trasparenza. Adatto per l'uso in ambito didattico, di ricerca o laboratori industriali, in particolare laddove spesso si verificano rotture.
Informazioni per l'ordine: fornito con una scheda tecnica.