Stampa…
Burette, rubinetto laterale, Schellbach, SILBERBRAND
Fornitore: Brand
13563 13566 13568
612-9964EA 126 EUR
612-9964 612-9965 612-9966
Burette, rubinetto laterale, Schellbach, SILBERBRAND
Burette
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Striscia Schellbach, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 800 mm
Length: 800 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 385