Stampa…
Burette, rubinetto laterale, Schellbach, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
13844 13847 13848
612-9941EA 158 EUR
612-9941 612-9942 612-9943
Burette, rubinetto laterale, Schellbach, BLAUBRAND®
Burette
In vetro borosilicato 3.3, classe AS,certificazione di conformità (marcatura DE-M).
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
  • Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
  • Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto rappresentano la combinazione ottimale di resistenza e leggibilità
Lunghezza: 800 mm.
Lunghezza: 800 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: certificato di lotto incluso. Burette disponibili su richiesta anche con certificato individuale, certificato USP individuale oMore Product Information