Stampa…
Secchi
Fornitore: KARTELL
905 906 907
216-1610EA 17.7 EUR
216-1610 216-1611 216-1612
Secchi
Secchi
In LDPE bianco.
  • Buona resistenza chimica e termica
  • Con scala a incrementi di 1 litro
  • Con beccuccio
Per applicazioni industriali e in laboratorio. Per applicazioni industriali e in laboratorio. Con manico in acciaio e presa in plastica.