Stampa…
VWR®, Scatole scorrevoli con coperchio
Fornitore: VWR Collection
612-2706EA 18.1 EUR
612-2706 612-2707 612-2708 631-1517 631-1519 631-1521 631-1522 631-1524 631-1526 631-1506 631-1507 631-1508 631-1510 631-1500 631-1501 631-1502 631-1503 631-1504
VWR®, Scatole scorrevoli con coperchio
Scatole portavetrini
Le robuste scatole per vetrini per microscopio in due pezzi sono progettate per conservare i vetrini standard per il trasporto.
  • Codice colore per una facile identificazione
  • Far scorrere il foglio di inventario all'interno della copertina
  • Coperchio separato (scatola per 25 vetrini)
  • Coperchio con chiusura a scatto in plastica (scatola per 50 vetrini)
  • Chiusura e perno cerniera nichelati (scatola da 100 vetrini)
  • Ogni slot è numerato per corrispondere al foglio di inventario dei vetrini sul coperchio interno della scatola
  • Scatola rigida stampata: Tiene saldamente le diapositive nelle fessure scanalate
  • Impilabile per la conservazione a lungo termine
La scatola è realizzata in resistente ABS e fissata con una chiusura nichelata resistente alla ruggine e un perno cerniera per la conservazione o il trasporto.
W×D×H: 141×88×35 mm (25), 208×175×34 mm (50), 171×222×33 mm (100)