Stampa…
VWR®, Scatole per vetri rotti
Fornitore: VWR Collection
119-0036EA 159 EUR
119-0036 119-0037
VWR®, Scatole per vetri rotti
Scatole Scatole per smaltimento rifiuti
Cartone ondulato con busta in PE, spessore 50 µm.
  • Piegato piatto per riporre oggetti salvaspazio
  • Nel coperchio è integrata una linguetta per un facile riempimento
  • Il coperchio di sicurezza interno è chiuso per la rimozione del contenitore
Ideale per raccogliere, trasportare e rimuovere i vetri rotti dal laboratorio. È costituito da una robusta scatola in robusto cartone ondulato e da una sacca di inserimento in PE che impedisce ogni possibile fuoriuscita di liquidi che aderiscono ai vetri rotti.
Non si qualifica come contenitore DOT.
Informazioni per l'ordine: Consegnato non assemblato. L'assemblaggio richiede pochi secondi.