Stampa…
VWR®, Criobox
Fornitore: VWR Collection
479-0472EA 68.7 EUR
479-0472
VWR®, Criobox
Scatole Cryobox
Realizzato in policarbonato extra resistente.
  • La superficie di scrittura è dotata di quadrati numerati per una facile identificazione del campione
  • Impilabile
  • Flaconcini facilmente visibili attraverso il coperchio trasparente
  • Il coperchio e la base sono dotati di chiave per evitare disallineamenti
  • Fori di drenaggio sotto la base
  • Piano di scrittura per l'identificazione della base e/o del coperchio
  • Identificazione numerica di ciascuna fiala
  • Le prese d'aria riducono al minimo la formazione di condensa
Il coperchio trasparente consente all'utente di vedere il contenuto della scatola ed è fissato alla base per evitare disallineamenti. Stampata con una serie di quadrati (numerati da 1 a 25, da 1 a 42, da 1 a 81 o da 1 a 100), la superficie accetta la scrittura con pennarelli, facilitando il controllo dell'inventario. Utilizzabile da –196 a +121 °C.
Un esclusivo sistema di codifica a colori utilizza griglie di plastica colorate per separare il coperchio dalla base sulle scatole da 25, 42 e 81 posti. Quelli realizzati per accettare 100 tubi hanno la base colorata invece della griglia.