Stampa…
Cryobox, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5055-5002 5055-5005 5055-5015
525-0050EA 58.8 EUR
525-0050 525-0051 479-0012
Cryobox, Nalgene®
Scatole Cryobox
In PC con inserto in schiuma.
  • Consente la scrittura con pennarelli per criogenia
  • Autoclavabili
Per la conservazione di criovials a temperature da −150 a +121 °C in azoto liquido (fase vapore)
Il coperchio trasparente con griglia stampata consente di visionare il contenuto ed è applicabile in una sola posizione per impedire una errata numerazione.