Stampa…
Contenitori per congelamento, Mr. Frosty, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 103 EUR
479-3200 479-0967 479-0966
Contenitori per congelamento, Mr. Frosty, Nalgene®
Scatole Sistema di raffreddamento da banco
Contenitore in policarbonato con coperchio blu in HDPE, portaprovette bianco in HDPE e inserto in schiuma.
  • Contiene da 12 a 18 provette e un coperchio a vite protegge i campioni all'interno in caso di ribaltamento accidentale del contenitore. Nessun contatto con l'alcol: nessuna dispersione, nessuna rimozione dell'etichetta e nessuna compromissione della stampa manuale delle provette
Per un lento e continuo raffreddamento di 1 °C/min, a garanzia di una crioconservazione e di un recupero ottimali dei campioni cellulari. Economico e facile da usare: richiede solo l'impiego di alcool isopropilico e un freezer. Le istruzioni per l'uso sono indicate sui contenitori.
For 12 cryogenic tubes of 3,6; 4,5 or 5,0 ml or 18 cryogenic tubes 1,0; 1,2; 1,5 or 2,0 ml.
I contenitori sono impilabili e, una volta riempiti di alcool, possono essere conservati a temperatura ambiente, consentendo di risparmiare spazio prezioso all'interno del congelatore.
Diametro: 117 mm.
Dimensioni della chiusura: 120 mm.