Stampa…
Flaconi di Woulffse, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
247094403 247095408 247096301 247097306
189-1101EA 176 EUR
189-1101 189-1102 189-1103 189-1104
Flaconi di Woulffse, DURAN®
Bottiglie Bottiglie di Woulff
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Minima dilatazione termica, pertanto limitata resistenza alle forti variazioni di temperatura
Con 3 colli a molatura normale. A tenuta di vuoto.
Certificazioni: DIN 12480.