Stampa…
VWR® High Performance, Flaconi, a collo largo con tappo a vite
Fornitore: VWR Collection
215-3431EA 11 EUR
215-3431 215-3432 215-3433 215-3434 215-3435 215-3436 215-3437 215-3438 215-3439 215-3440 215-3441 215-3442 215-3443 215-3444 215-3445 215-3446 215-3447 215-3448 215-3449 215-3450 215-3451 215-3452 215-3453 215-3454 215-1889 215-1899 215-1898 215-1918 215-3437S 215-3438S 215-3441S 215-3439S 215-3443S 215-3431S 215-3432S 215-3433S 215-3434S 215-3435S 215-3436S 215-3440S 215-3444S 215-3445S 215-3446S 215-3447S 215-3448S 215-3449S 215-3450S 215-3451S 215-3452S 215-3453S 215-3454S
VWR® High Performance, Flaconi, a collo largo con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
LDPE, HDPE o PP con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • LDPE e HDPE resistenti al calore fino a 80 °C
  • PP resistente al calore fino a 135 °C, autoclavabile
  • A prova di perdita
Può essere utilizzato ovunque in laboratorio, nonché per la raccolta di campioni. L'ampia apertura consente il riempimento e l'erogazione rapidi di polveri, paste e liquidi. Le bottiglie da 4 litri hanno un design con maniglia integrata.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904