Stampa…
Bottiglie, bocca larga, con tappo a vite, Azlon®
Fornitore: SciLabware
BWH0060PN BLH0150P BWH0250PN BWH0500PN BWH1000PN BWH2000P BLH0100P BLH0125P BWH0030PN BLH0100BULK BLH0125BULK BWH0250BULK BWH0500BULK BWH1000BULK BWH2000BULK
215-0540EA 21.7 EUR
215-0540 215-0389 215-0542 215-0544 215-0546 215-0547 215-3688 215-0518 215-0538 215-4073 215-4074 215-4076 215-4077 215-4078 215-4079
Bottiglie, bocca larga, con tappo a vite, Azlon®
Bottiglie Bottiglie in plastica
Flaconi in HDPE semitrasparente, rigidi, con tappo a vite in PP.
  • Tenuta ermetica, senza liner
  • Superfici interne lisce per travasi comodi e pulizia semplice
  • Per applicazioni pesanti e di durata estremamente lunga
  • Buona resistenza chimica
Ideali per un'ampia gamma di applicazioni di stoccaggio dei liquidi, preparazione di terreni e campionamento. L'ampia apertura consente il riempimento e l'erogazione rapida di polveri, granulati e paste.