Stampa…
Bottiglie, collo stretto, rotonde, PFA, con tappo a vite
Fornitore: VITLAB
109297 109397 108297 108397 108497
215-4591EA 90.2 EUR
215-4591 215-4592 215-4596 215-4597 215-4598
Bottiglie, collo stretto, rotonde, PFA, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
In PFA, semitrasparente con tappo a vite in PFA.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica da −200 a +250 °C, autoclavabili
  • A tenuta ermetica
Flaconi altamente resistenti a temperature estreme, a sostanze chimiche e alla corrosione. Inerti alle sostanze chimiche con l'eccezione di metalli alcalini composti fluorurati e alcuni complessi alogenati ad elevate temperature e pressione. Ideali per i liquidi.