Stampa…
Contenitori quadrati a collo largo, con filettatura
Fornitore: Kautex
310-74374 310-74372 310-74373 310-74375 310-84404 310-74371
216-3907EA 2.5 EUR
216-3907 215-3120 216-3900 216-3904 216-3906 215-2287
Contenitori quadrati a collo largo, con filettatura
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
PETG. Excellent transparency. Black closure with PE-foam wad.
  • Collo largo per riempimento e pulizia semplificati
  • Tappi a vite in PP a tenuta ermetica, neri con inserto in PE espanso, da ordinare separatamente
Ideali per il confezionamento, il campionamento, lo stoccaggio e la spedizione di sostanze pastose o polveri.