Stampa…
Bottiglie a collo largo, trasparenti, con filettatura GLS 80®, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1112627 1112713 1112715 1113949 1113950 1113951 1200154 218606953 218603656 1200265
215-1785EA 29.3 EUR
215-1785 215-1786 215-1787 215-1789 215-1790 215-1791 215-4177 215-2850 215-2955 215-4178
Bottiglie a collo largo, trasparenti, con filettatura GLS 80®, DURAN®
Bottiglie Bottiglie in vetro
DURAN®, vetro borosilicato 3.3, incolore, con tappi a vite e anelli antigoccia.
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Forma rotonda, con graduazioni e filettatura GLS 80® appositamente sviluppata. Facile apertura e chiusura del flacone grazie al meccanismo di chiusura rapida. L'ampia apertura da 80 mm consente il riempimento e lo svuotamento pratici e sicuri dei flaconi con polveri, paste, granulati e liquidi. L'ampia apertura consente anche l'uso semplice e rapido di imbuti per grandi volumi e l'accesso di sessole e spatole.
With printed Retrace Code (batch identification); batch certificate available from manufacturer.