Stampa…
Flaconi, fluorurati, a collo largo, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2197-0004 2197-0008 2197-0016 2197-0032
215-1039EA 52.9 EUR
215-1039 215-1040 215-1041 215-1042
Flaconi, fluorurati, a collo largo, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE fluorurato con tappo a vite in PP.
  • Flacone in HDPE fluorurato sicuro e di lunga durata con superficie interna ed esterna al fluorocarbonio
  • La superficie fluorurata migliora il rendimento a lungo termine e previene l'alterazione della permeazione
  • A tenuta ermetica
La fluorurazione di questi flaconi in HDPE offre un'alternativa economicamente vantaggiosa ai costosi contenitori in fluoropolimero. Il collo largo semplifica l'inserimento e l'erogazione di sostanze solide e liquide. Infrangibili e resistenti agli urti.