Stampa…
Flaconi a collo largo con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2107-0008 2107-0016 2107-0032
215-7244EA 82.3 EUR
215-7244 215-7245 215-7246
Flaconi a collo largo con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
Polimetilpentene (PMP) trasparente con tappo a vite in PP.
  • Elevata resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a +145 °C, autoclavabili
  • A tenuta ermetica
Utilizzabili in qualsiasi posizione del laboratorio e per la raccolta di campioni. Collo largo per velocizzare il riempimento e l'erogazione di polveri, paste e liquidi. Trasparenti, per osservare il contenuto all'interno dei flaconi.