Stampa…
Flaconi, collo largo, HDPE, rettangolari, HDPE, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2007-0004 2007-0008 2007-0016 2007-0032 2007-0064 2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032 2009-0064
215-7313EA 32.3 EUR
215-7313 215-7314 215-7315 215-7316 215-7317 215-7323 215-7324 215-7325 215-7326 215-7327
Flaconi, collo largo, HDPE, rettangolari, HDPE, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, traslucide o HDPE marroni con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Resistenza termica fino a 120 °C
  • A tenuta ermetica
Ideale per la raccolta, stoccaggio e la spedizione di campioni o conservazione di liquidi e sostanze secche. Minimo ingombro grazie alla base rettangolare. Bottiglie colorate marroni per proteggere sostanze sensibili alla luce.