Stampa…
Flaconi a collo largo e tappo a vite per applicazioni esigenti, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 DS2126-0250 642010-0200
215-7701EA 122 EUR
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 215-1799 NALG642010-0200
Flaconi a collo largo e tappo a vite per applicazioni esigenti, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, traslucidi con tappo a vite bianco in PP o PPCO, traslucidi con tappo a vite bianco in PP e guarnizione in TPE.
  • HDPE: Buona resistenza alle sostanze chimiche/PPCO:  Ottima resistenza alle sostanze chimiche, a tenuta di vuoto per 24 ore a 20 °C
  • HDPE: Resistenza termica fino a +120 °C/PPCO:  Resistenza termica fino a +121 °C
  • A tenuta ermetica
Large, strong walled bottles for demanding applications with a particularly wide opening. Very robust for storing and shipping liquids and dry substances.
Attenzione: Note: HDPE bottles are not suitable for vacuum applications.