Stampa…
Flaconi, a collo largo, forma quadrata, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2110-0002 2110-0006 2110-0008 2110-0016 2110-0032 2114-0002 2114-0006 2114-0008 2114-0016 2114-0032
215-7272EA 31.6 EUR
215-7272 215-7273 215-7274 215-7275 215-7276 215-7282 215-7283 215-7284 215-7285 215-7286
Flaconi, a collo largo, forma quadrata, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE semitrasparente o PPCO semitrasparente, con tappo a vite PP.
  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids. PPCO: Very good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to +120 °C. PPCO: Heat resistant up to +121 °C, autoclavable
  • Leakproof
Ideali per lo stoccaggio e la spedizione di campioni. Il collo largo agevola le operazioni di riempimento e pulizia. Forma quadrata per un ingombro ridotto.