Stampa…
Flaconi a collo largo, con tappo a vite, PassPort IP 2, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2199-0004 2199-0008 2199-0016 2199-0032
215-1043EA 45.7 EUR
215-1043 215-1044 215-1045 215-1046
Flaconi a collo largo, con tappo a vite, PassPort IP 2, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
In HDPE semitrasparente con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Termoresistenza fino a 120 °C
  • A tenuta ermetica
Flaconi sicuri, duraturi, economici per il trasporto e lo stoccaggio di sostanze pericolose. Raccomandati per clienti che desiderano comporre e certificare il loro proprio sistema di confezionamento. Bocca extralarga per facilitare il riempimento o lo svuotamento di liquidi e sostanze semisolide. Le pareti robuste resistono a incrinature e urti dovuti al trasporto. Nel fondo sono integrati il contrassegno IP2, materiale, volume e tacca di registrazione. Secondo 49 CFR 173.27 © (2), ICAO Istruzioni tecniche parte 3-1;1.6.1 e norme IATA per merci pericolose, paragrafo 5.0.2.9.