Stampa…
Flaconi a collo largo, con tappo a vite
Fornitore: KARTELL
1608 1610 1612 1614 1616 1618
215-0139EA 3 EUR
215-0139 215-0140 215-0141 215-0142 215-0143 215-0144
Flaconi a collo largo, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
In LDPE, trasparente con tappo a vite in LDPE.
  • Buona resistenza chimica
  • Termoresistenza fino a 75 °C
  • Graduati, a tenuta ermetica
Bottiglie multiuso per un'ampia gamma di impieghi. Riempimento ed erogazione facile di polveri, materiali pastosi e liquidi.
DIN 13316 and DIN 168
Certificazioni: DIN 13316 e DIN 168