Stampa…
Flaconi a collo largo, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2106-0001 2106-0002 2106-0004 2106-0008 2106-0016 2106-0032
215-7231EA 46.4 EUR
215-7231 215-7232 215-7233 215-7234 215-7235 215-7236
Flaconi a collo largo, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
In HDPE marrone con tappo a vite in PP marrone.
  • Buona resistenza chimica
  • Termoresistenza fino a 120 °C
  • A tenuta ermetica
In colore marrone per una migliore protezione dei materiali fotosensibili. Utilizzabili in laboratorio e per la raccolta dei campioni. Ampia apertura per il riempimento e l'erogazione facile di polveri, materiali pastosi e liquidi.