Stampa…
Flaconi a collo largo, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2103-0001 2103-0002 2103-0004 2103-0008 2103-0016 2103-0032
215-7211EA 17.3 EUR
215-7211 215-7212 215-7213 215-7214 215-7215 215-7216
Flaconi a collo largo, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
In LDPE semitrasparente con tappo a vite in PP
  • Buona resistenza chimica, termica fino a 80 °C
  • A tenuta ermetica, ideali per l'utilizzo con i liquidi
  • Flessibili, eccellente resistenza agli urti
Utilizzabili in laboratorio e per la raccolta dei campioni. Ampia apertura per il riempimento e l'erogazione facile di polveri, materiali pastosi e liquidi.