Stampa…
VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Fornitore: VWR Collection
215-5630EA 13.1 EUR
215-5630 215-5631 215-5632 215-5633 215-5634 215-5635 215-5636
VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
In LDPE traslucido.
  • Buona resistenza chimica
  • A tenuta ermetica, resistenti e versatili
Perfetti per la raccolta, la conservazione e il trasporto dei campioni. Ideali per liquidi, materiali granulari e pastosi. Il collo largo facilita le operazioni di riempimento e pulizia. Senza graduazioni.