Stampa…
VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Fornitore: VWR Collection
215-5680EA 81.5 EUR
215-5680 215-5679 215-5678 215-5677 215-5676
VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
In LDPE.
  • Di colore marrone per proteggere le sostanze sensibili alla luce
  • A tenuta ermetica, antiurto e flessibile
Perfettamente adatto per raccolta campioni, stoccaggio e trasporto. Ideale per liquidi, pastosi e granulati. L'ampia apertura consente un facile riempimento e una facile pulizia.