Stampa…
VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Fornitore: VWR Collection
215-5685EA 98.7 EUR
215-5685 215-5684 215-5683 215-5682 215-5681
VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
PP, translucent.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistente al calore fino a +121 °C (per 20 minuti), uso prolungato fino a +100 °C
  • A prova di perdita
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, pastes and granular material. The wide opening allows easy filling. Can be filled with hot substances. Come with easy to read blue graduations.