Stampa…
Spruzzette a collo stretto, Unitary™, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 65.5 EUR
215-8131 215-8132
Spruzzette a collo stretto, Unitary™, Nalgene®
Bottiglie Spruzzette
Bottiglia e spruzzette in HDPE, di colore rosso e tappo a vite in PP
  • Collo largo per un riempimento rapido e sicuro, impedisce le fuoriuscite di liquidi
  • Il canula contagocce laterale impedisce l'ingresso di impurità durante il riempimento
  • Buona resistenza chimica, resistenti a temperature fino a 80 °C