Stampa…
Spruzzette autoclavabili a collo stretto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2405-0500 2405-1000
215-8108EA 93.1 EUR
215-8108 215-8107
Spruzzette autoclavabili a collo stretto, Nalgene®
Bottiglie Spruzzette
Bottiglia in PPCO, tappo a vite, e canula contagocce in PP
  • Ottima resistenza chimica, resistenti a temperature fino a 121 °C
  • Flessibile, trasparente, chiusura ermetica
  • Con dicitura blu 'Autoclavable' e codice di numerazione