Stampa…
Spruzzette a modello integrali, a collo stretto
Fornitore: KARTELL
1633 1634
215-6411EA 5.3 EUR
215-6411 215-6412
Spruzzette a modello integrali, a collo stretto
Bottiglie Spruzzette
LDPE, trasparente.
  • Buona resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenti a temperature fino a 75 °C
  • Molto maneggevoli, facilmente comprimibili
Con cannuccia solida integrata nella bottiglia e cappuccio di chiusura agganciato. La separazione di cannuccia e tappo a vite evita  la perdita di liquido.