Stampa…
Imbuti di sicurezza per rifiuti, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
6378-0004 6378-0010
119-3034EA 108 EUR
119-3034 119-3040
Imbuti di sicurezza per rifiuti, Nalgene®
Imbuti Imbuti per sistemi di sicurezza
Imbuti e coperchi in HDPE, con tappo in PP e adattatore imbuto, membrana di sfiato in PTFE.
  • Vent system helps reduce fumes and splashing
  • Removable neck screen traps large particles
  • Available in 10" Ø funnel with 83B closure and 5¹/₂" funnel with 38 to 430 closure
Per scarti di solventi, sostanze chimiche e biologici. Dotati di chiusura di sicurezza a pressione, riducono al minimo la fuoriuscita di liquido in caso di ribaltamento accidentale e presentano un imbuto con diametro più grande per facilitare le operazioni di travaso.